Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (-)-MK 801 maleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001372
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001372 10 mg
18054822 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001372 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0955/10
NMDA antagonist; less active enantiomer of (+)-MK 801
Less active enantiomer (10-fold less potent in behavioral studies) than (+)-MK 801 maleate.
(+)-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121917-57-5
Molekylær formel C20H19NO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-MK 801 maleate
Mængde 10 mg
Formel vægt 337.37
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 337.375