missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MK-6892, MedChemExpress

Artikelnummer. 16456797
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16456797 5 mg
16424098 10 mg
16400457 50 mg
16435066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16456797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10680

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress MK-6892 is a potent, selective, and full agonist for the high affinity nicotinic acid (NA) receptor GPR109A. Ki and GTPγS EC50 of MK-6892 on the Human GPR109A is 4 nM and 16 nM, respectively.

MK-6892 is a potent, selective, and full agonist for the high affinity nicotinic acid (NA) receptor GPR109A. Ki and GTPγS EC50 of MK-6892 on the Human GPR109A is 4 nM and 16 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MK-6892
CAS 917910-45-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N4O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (129.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C=C1)=CN=C1C2=NOC(CC(C)(C)C(NC3=C(C(O)=O)CCCC3)=O)=N2
Molekylvægt (g/mol) 386.4
Formel vægt 386.4
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.