missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MK 677, TRC

Artikelnummer. 30011931
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011931 25 mg
30134073 250 mg
30008884 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM42499025MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 159752-10-0
Synonym L-163,191∣MK-0677

Tekniske data

Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylær formel C28H40N4O8S2
MDL nummer MFCD00942284
Molekylvægt (g/mol) 624.8, 624.77
InChI nøgle DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N
SMIL CS(O)(=O)=O.CC(C)(N)C(=O)N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCC2(CN(C3=CC=CC=C23)S(C)(=O)=O)CC1
IUPAC navn 2-amino-N-[(2R)-3-(benzyloxy)-1-{1-methanesulfonyl-1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-piperidin]-1'-yl}-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide; methanesulfonic acid
Produkttype Impurity
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.