Få mere at vide
MK 677, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C28H40N4O8S2 |
| MDL nummer | MFCD00942284 |
| Molekylvægt (g/mol) | 624.8, 624.77 |
| InChI nøgle | DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N |
| SMIL | CS(O)(=O)=O.CC(C)(N)C(=O)N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCC2(CN(C3=CC=CC=C23)S(C)(=O)=O)CC1 |
| IUPAC navn | 2-amino-N-[(2R)-3-(benzyloxy)-1-{1-methanesulfonyl-1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-piperidin]-1'-yl}-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide; methanesulfonic acid |
| Mængde | 250 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |