Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MK 571
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075682
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18075682 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18075682 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2338/10
Potent CysLT1 (LTD4) inverse agonist. Also MRP1 inhibitor
Potent CysLT1 (LTD4) leukotriene receptor inverse agonist (EC50 = 1.3 nM). Antagonizes LTD4-induced contractions of guinea pig trachea and ileum (pA2 values are 9.4 and 10.5 respectively). Also inhibitor of multidrug resistance protein-1 (MRP1) mediated transport; in vitro augments the effects of cytotoxic agents on malignant cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK 571
CAS 115104-28-4
Mængde 10 mg
Molekylær formel C26H27ClN2O3S2
Formel vægt 515.09
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 515.083