missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MK-571 sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
MK-571 (L-660711) sodium is an orally active, potent and selective competitive leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist, with Ki values of 0.22 and 2.1 nM in guinea pig and human lung membranes, respectively. MK-571 sodium is also a inhibitor of multidrug resistance-associated protein MRP4 (ABCC4) and ABCC1 (MRP1). MK-571 sodium inhibits constitutive and antigen-stimulated S1P (sphingosine-1-phosphate) release.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK-571 sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 115103-85-0 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H26ClN2NaO3S2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | L-660711 sodium |
| Opløselighedsinformation | H2O : 33.33 mg/mL (62.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?