Få mere at vide
MK-5046, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466446
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466446 100 mg
16462177 50 mg
16456038 10 mg
16418647 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466446 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14342
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress MK-5046 is a novel BRS-3 agonist, binds to BRS-3 with high affinity (mouse Ki = 1.6 nM, human Ki = 25 nM).
MK-5046 is a novel BRS-3 agonist, binds to BRS-3 with high affinity (mouse Ki = 1.6 nM, human Ki = 25 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK-5046
Fysisk form Powder
CAS 1022152-70-0
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H18F6N4O
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (32.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@](CC1=NC(CC2(C(F)(F)F)CC2)=CN1)(C(F)(F)F)C3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 444.37
Formel vægt 444.37
Procent renhed 99.47%