Få mere at vide
MK-4101, MedChemExpress
Beskrivelse
MK-4101 is a Smoothened (SMO) antagonist (IC50 of 1.1 μM for 293 cells ) and also a potent inhibitor of the hedgehog pathway (IC50 of 1.5 μM for mouse cells
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK-4101 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 935273-79-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H24F5N5O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (101.32 mM) |
| SMIL | FC(C1=CC=CC=C1C2=NN=C(C34CCC(C5=NOC(C6CC(F)(F)C6)=N5)(CC4)CC3)N2C)(F)F |
| Vis mere |