Få mere at vide
MK-4074, MedChemExpress
Beskrivelse
MK-4074 is a liver-specific inhibitor of acetyl-CoA carboxylase ACC1 and ACC2 with IC50 values of approximately 3 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK-4074 |
| CAS | 1039758-22-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H31N3O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (88.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1CC2(CCN(C(C3=CC(OC)=C4C(N(C5CC5)C=C4C)=C3)=O)CC2)OC6=CC=C(C7=CN=CC(C(O)=O)=C7)C=C16 |
| Molekylvægt (g/mol) | 565.62 |
| Formel vægt | 565.62 |
| Vis mere |