Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MK 386
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001016
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001016 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001016 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5842/1
Potent, selective human type 1 5α-reductase inhibitor
Potent and selective human type 1 5α-reductase inhibitor (5αR1, IC50 = 0.9 nM). Exhibits 100-fold selectivity for 5αR1 over 5αR2 (IC50 = 154 nM). Supresses human serum and sebum dihydrotestosterone (DHT) levels in a dose-dependent manner without affecting semen DHT concentrations. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4aR,4bS,6aR,7R,9aS,9bS,10S,11aR)-7-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]hexadecahydro-1,4a,6a,10-tetramethyl-2H-
CAS 158493-17-5
Mængde 1 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C28H49NO
Formel vægt 415.69
Fysisk form Oil
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 415.706