Få mere at vide
MK-3697, MedChemExpress
Beskrivelse
MK-3697 is an isonicotinamide small molecule, acting as a potent and selective Orexin 2 receptor antagonist with Ki = 0.95 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK-3697 |
| CAS | 1224846-01-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H21N5O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 22.5 mg/mL (50.28 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(C1=CC(C2=CC(C)=CN=C2)=NC=C1C3=NC=CS3)NCC4=NC(OC)=C(OC)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.51 |
| Formel vægt | 447.51 |
| Vis mere |