Få mere at vide
MK-2894, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096038
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 16473958
Brand: Medchem Express HY10413
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress MK-2894 is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
MK-2894 is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK-2894
Fysisk form Solid
CAS 1006036-87-8
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H22F3NO3S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.59 mM)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(C2(NC(C3=C(C)SC(C)=C3CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 473.51
Formel vægt 473.51
Procent renhed 95.14%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.