Få mere at vide
MK-2206 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK-2206 dihydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H21N5O.2ClH/c26-25(12-4-13-25)18-9-7-17(8-10-18)22-19(16-5-2-1-3-6-16)15-20-21(27-22)11-14-30-23(20)28-29-24(30)31;;/h1-3,5-11,14-15H,4,12-13,26H2,(H,29,31);2*1H |
| Formel vægt | 479.128 |