Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MK 1903
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002031
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30002031 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30002031 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4622/10
Potent and selective GPR109A (HCA2) agonist
Potent and selective hydroxycarboxylic acid receptor 2 (HCA2, GPR109A) full agonist; exhibits greater potency than niacin in a whole cell HTRF-cAMP assay (EC50 values are 12.9 and 51 nM respectively). Exhibits no binding at the GRP109B receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1268882-43-4
Molekylær formel C8H8N2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK 1903
Mængde 10 mg
Formel vægt 164.16
Fysisk form Solid
Farve White
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 164.164