Få mere at vide
MK-1064, MedChemExpress
Beskrivelse
MK-1064 is a selective and orally active OX2R antagonist (Ki: 0.5 nM, IC50: 18 nM). MK-1064 promotes sleep in vivo. MK-1064 can be used in the research of insomnia.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK-1064 |
| CAS | 1207253-08-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H20ClN5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (108.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC(C2=CC(Cl)=CN=C2)=CN=C1C3=NC=CC=C3)NCC4=NC(OC)=C(OC)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.9 |
| Formel vægt | 461.9 |
| Vis mere |