Få mere at vide
MK-0822, TRC
Artikelnummer. 18062620
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18062620 100 mg
18050020 50 mg
18072820 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM425015100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603139-19-1
Molekylær formel C25 H27 F4 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 525.5588
Synonym MK-0822;N-(1-cyanocyclopropyl)-4-fluoro-N2-{(1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4'-(methylsulfonyl)biphenyl-4-yl]ethyl}-L-leucinamide, Odanacatib
IUPAC navn (2S)-N-(1-cyanocyclopropyl)-4-fluoro-4-methyl-2-[[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4-(4-methylsulfonylphenyl)phenyl]ethyl]amino]pentanamide
SMIL CC(C)(F)C[C@H](N[C@@H](c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)C(=O)NC3(CC3)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-N-(1-cyanocyclopropyl)-4-fluoro-4-methyl-2-[((1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4-(4-methylsulfonylphenyl)phenyl]ethyl)amino]pentanamide
InChI formel InChI=1S/C25H27F4N3O3S/c1-23(2,26)14-20(22(33)32-24(15-30)12-13-24)31-21(25(27,28)29)18-6-4-16(5-7-18)17-8-10-19(11-9-17)36(3,34)35/h4-11,20-21,31H,12-14H2,1-3H3,(H,32,33)/t20-,21-/m0/s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 525.1709