Få mere at vide
MK-0812 Succinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490538 5 mg
16447846 100 mg
16438078 10 mg
16413997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50669A
MedChemExpress MK-0812 Succinate is a potent and selective CCR2 antagonist with high affinity at CCR2.
MK-0812 Succinate is a potent and selective CCR2 antagonist with high affinity at CCR2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK-0812 Succinate
Fysisk form Solid
CAS 851916-42-2
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H40F3N3O7
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (54.46 mM)
SMIL O=C([C@]1(C(C)C)C[C@H](N[C@H]2CCOC[C@H]2OC)CC1)N3CCC(N=CC(C(F)(F)F)=C4)=C4C3.O=C(O)CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 587.63
Formel vægt 587.63
Procent renhed 99.62%