missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MK 0773, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK 0773 |
| CAS | 606101-58-0 |
| Molekylær formel | C27H34FN5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (4aS,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-3-Fluoro-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-N-(1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ylmethyl)-1,4a,6a-trimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, (4aS,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-3-Fluoro-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-N-(3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ylmethyl)-1,4a,6a-trimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-(3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2-ylmethyl)-2-fluoro-4-methyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide, PF 05314882 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34FN5O2/c1-26-11-10-17-15(6-9-21-27(17,2)13-19(28)25(35)33(21)3)16(26)7-8-18(26)24(34)30-14-22-31-20-5-4-12-29-23(20)32-22/h4-5,12-13,15-18,21H,6-11,14H2,1-3H3,(H,30,34)(H,29,31,32)/t15-,16-,17-,18+,21+,26-,27+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2C(NCC4=NC5=C(N4)N=CC=C5)=O)CC[C@@H]6[C@@]3(C=C(F)C(N6C)=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.59 |
| Formel vægt | 479.2697 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?