missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MK-0773, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474368
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474368 10 mg
16455276 100 mg
16427097 5 mg
16420697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474368 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11027

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress MK-0773 is a selective androgen receptor modulators (SARMs) that binds to AR with an IC50 of 6.6 nM.

MK-0773 is a selective androgen receptor modulators (SARMs) that binds to AR with an IC50 of 6.6 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MK-0773
Fysisk form Solid
CAS 606101-58-0
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H34FN5O2
Synonym PF-05314882
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (69.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H]1CC[C@]2([H])[C@]1(C)CC[C@]3([H])[C@@]4(C)C=C(F)C(N(C)[C@]4([H])CC[C@]32[H])=O)NCC5=NC6=CC=CN=C6N5
Molekylvægt (g/mol) 479.59
Formel vægt 479.59
Procent renhed 98.15%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.