Få mere at vide
MK-0354, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488187
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488187 5 mg 5mg
16435478 10 mg -
16401657 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488187 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13008
MedChemExpress MK-0354 is a partial agonist of GPR109a receptor, for hGPR109a/ mGPR109a with EC50 of 1.65/1.08 (mu)M, showed no activation of GPR109b.
MK-0354 is a partial agonist of GPR109a receptor, for hGPR109a/ mGPR109a with EC50 of 1.65/1.08 (mu)M, showed no activation of GPR109b.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK-0354
Fysisk form Solid
CAS 851776-28-8
Farve Earth Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H8N6
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (204.34 mM)
SMIL C12=C(CCC2)C(C3=NN=NN3)=NN1
Molekylvægt (g/mol) 176.18
Formel vægt 176.18
Procent renhed 99.21%