Få mere at vide
Mizoribine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mizoribine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O6/c10-7(16)4-8(17)12(2-11-4)9-6(15)5(14)3(1-13)18-9/h2-3,5-6,9,13-15,17H,1H2,(H2,10,16)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 259.0804 |