Få mere at vide
Mizolastine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mizolastine |
| CAS | 108612-45-9 |
| Molekylær formel | C24 H25 F N6 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-[[1-[1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-4-piperidinyl]methylamino]- 4(1H)-pyrimidinone, MKC 431, Mistamine, Mizollen, SL 850324, Zolistan |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25FN6O/c1-29(23-26-13-10-22(32)28-23)19-11-14-30(15-12-19)24-27-20-4-2-3-5-21(20)31(24)16-17-6-8-18(25)9-7-17/h2-10,13,19H,11-12,14-16H2,1H3,(H,26,28,32) |
| SMIL | CN(C1CCN(CC1)c2nc3ccccc3n2Cc4ccc(F)cc4)C5=NC=CC(=O)N5 |
| IUPAC navn | 2-[[1-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]benzimidazol-2-yl]piperidin-4-yl]-methylamino]-1H-pyrimidin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.49 |
| Formel vægt | 432.2074 |