Få mere at vide
Mixture of S077210 (150mL of 1mg/mL S077210 in a 0.9% (Sodium Chloride) NaCl solution), TRC
Artikelnummer. 30356016
Skift visning
Mængde:
150 mL
Artikelnummer. Mængde
30356016 150 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30356016 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCCMIX016150ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate
CAS 19583-77-8
Molekylær formel Cl6Pt • 2Na • 6H2O
Mængde 150 mL
Synonym Platinate(2-), hexachloro-, disodium, hexahydrate
InChI formel InChI=1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
SMIL [Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-].[Na+].O.O.O.O.O.[Na+].O
IUPAC navn sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 561.88
Formel vægt 558.82
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL