Få mere at vide
Blanding af (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, rac N'-Nitrosonornikotin-d4, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon-d4 og (S)-N-Nitroso Anatabine-d4 (1,0 mg/ml i acetonitril), TRC
Artikelnummer. 30401509
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30401509 1 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30401509 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT21551X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4)
CAS 1020719-68-9, 1426174-82-4, 66148-19-4, 764661-24-7
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1.0mg/mL∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 1.0mg/mL