Få mere at vide
Blanding af ibuprofen (1,0 mg/ml) og paracetamol (1,0 mg/ml) i methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30457421
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457421 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457421 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.M1L11000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Blanding af ibuprofen (1,0 mg/ml) og paracetamol (1,0 mg/ml) i methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen∣Paracetamol
CAS 15687-27-1, 103-90-2
Analyt- eller komponentnavne Ibuprofen∣Paracetamol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Løsningstype Blanding
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL (Ibuprofen), 1 mg/mL (Paracetamol)