missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mixture of (-)-Angustifoline and Isoangustifoline, TRC

Artikelnummer. 30012628
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012628 0.5 mg
30003214 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6378900.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 550-43-6
Molekylær formel C14 H22 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 234.3373
Synonym 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, decahydro-4-(2-propen-1-yl)-, (1S,4S,5S,11aR)-, 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, decahydro-4-(2-propenyl)-, (1S,4S,5S,11aR)- (9CI), 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, decahydro-4-(2-propenyl)-, [1S-(1α,4α,5α,11aα)]-, Angustifoline (6CI,7CI,8CI), (1S,4S,5S,11aR)-Decahydro-4-(2-propen-1-yl)-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (-)-Angustifoline, Jamaicensine
IUPAC navn (1S,2R,9S,10S)-10-prop-2-enyl-7,11-diazatricyclo[7.3.1.02,7]tridecan-6-one
SMIL C=CC[C@@H]1NC[C@@H]2C[C@H]1CN3[C@@H]2CCCC3=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-Angustifoline
Analyt- eller komponentnavne (-)-Angustifoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O/c1-2-4-12-11-7-10(8-15-12)13-5-3-6-14(17)16(13)9-11/h2,10-13,15H,1,3-9H2/t10-,11-,12-,13+/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 0.5 mg
Formel vægt 234.1732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.