Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systemer
Product Code. 30040273 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
Port detalje:
4 x topmonterede porte og rør
Powder Port
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Port detalje
30040273 50 l Powder Port
30040271 50 l 4 x topmonterede porte og rør
30040272 100 l 4 x topmonterede porte og rør
30040270 200 l 4 x topmonterede porte og rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30040273 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SH30687.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Den komplette Thermo Scientific™ Mixtainer™ Systemet er en integreret, steril engangsenhed til blanding af cellekulturmedier og andre procesvæsker såsom buffere, reagenser og bulkprækursorer eller produkter.
Anbefalet til:
  • Hydrering af pulveriserede medier og buffere
  • Steril blanding af cellekulturmedier med sera og reagenser
  • Steril blanding af bufferopløsninger eller andre procesvæsker
  • Pooling af sterile flydende fraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 50 l
Port detalje Powder Port
Slange stil TPE