Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systemer
Artikelnummer. 30040271 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
Port detalje:
4 x topmonterede porte og slanger (2 med 0,25 tommer. ID-slange og han/hun Luer-stik, 2 med 3/1 tommer. ID-slange og lynkoblinger)
Powder Port
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Port detalje
30040271 50 l 4 x topmonterede porte og slanger (2 med 0,25 tommer. ID-slange og han/hun Luer-stik, 2 med 3/1 tommer. ID-slange og lynkoblinger)
30040272 100 l 4 x topmonterede porte og slanger (2 med 0,25 tommer. ID-slange og han/hun Luer-stik, 2 med 3/1 tommer. ID-slange og lynkoblinger)
30040270 200 l 4 x topmonterede porte og slanger (2 med 0,25 tommer. ID-slange og han/hun Luer-stik, 2 med 3/1 tommer. ID-slange og lynkoblinger)
30040273 50 l Powder Port
4 options
Artikelnummer. 30040271
Brand: Thermo Scientific™ SH30661.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den komplette Thermo Scientific™ Mixtainer™ Systemet er en integreret, steril engangsenhed til blanding af cellekulturmedier og andre procesvæsker såsom buffere, reagenser og bulkprækursorer eller produkter.
Anbefalet til:
  • Hydrering af pulveriserede medier og buffere
  • Steril blanding af cellekulturmedier med sera og reagenser
  • Steril blanding af bufferopløsninger eller andre procesvæsker
  • Pooling af sterile flydende fraktioner
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 l
Port detalje 4 x topmonterede porte og slanger (2 med 0,25 tommer. ID-slange og han/hun Luer-stik, 2 med 3/1 tommer. ID-slange og lynkoblinger)
Rørledning 1 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 1)
Rørledning 2 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 2)
Rørledning 3 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 3)
Rørledning 4 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 4)
Slange stil TPE