Få mere at vide
Eppendorf™ MixMate™ Basic Device (uden rørholdere
Artikelnummer. p-7161468 Shop alle Eppendorf produkter
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16080542
Brand: Eppendorf™ 5353000510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne 3-i-1-blander til plader, rør og hvirvelblanding er egnet til simpel blanding. Dette højhastighedsinstrument giver komplet blanding af dine prøver på få sekunder. Enestående 2DMix-Control til optimeret blanding med anti-spild-teknologi.
  • Højhastighedsblander (op til 3.000 rpm) til hurtig og effektiv blanding af små volumener i alle gængse beholderformater op til 50 ml
  • 2DMix-Control-teknologi (plan blandebane uden lodret bevægelse) for kontrolleret blanding og reproducerbare resultater på få sekunder
  • Anti-spild-teknologi til kontrollerede blandebevægelser uden befugtning af låget og krydskontaminering
  • 5 forskellige rørholdere (0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 25/50 ml, PCR 96-brønds plader) for høj fleksibilitet angående beholdere
  • Integreret ergonomisk hvirvelfunktion til forskellige beholderformater til distinkt prøveblanding
  • Minimal vibrationsoverførsel til hånd/arm ved hvirveldannelse (certifikat tilgængelig) for ergonomisk betjening (PhysioCare Concept™ )
  • 5 bløde knapper med foruddefinerede standardparametre for blanding til nem brug
  • Meget stabil - forbliver stationær selv ved maksimal blandehastighed
  • Meget stille drift til gavn for arbejdsmiljøet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 3000 rpm
Spænding 230 V
Watt 40 W
Holder Mikrorør, rør, 1 x DWP/1 x PCR-plade
Rørkapacitet 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 1 x DWP/1 x PCR-plade
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 23 cm
Højde (metrisk) 13 cm
Bredde (metrisk) 17 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.2 kg
Antal stillinger 96 x 0,2 ml, 24 x 0,5 ml, 24 x 1,5 ml, 24 x 2,0 ml, 1 x DWP/1 x PCR-plade