Få mere at vide
Eppendorf™ MixMate™ Basic Device (uden rørholdere
Shop alle Eppendorf produkter
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højhastighedsblander (op til 3.000 rpm) til hurtig og effektiv blanding af små volumener i alle gængse beholderformater op til 50 ml
- 2DMix-Control-teknologi (plan blandebane uden lodret bevægelse) for kontrolleret blanding og reproducerbare resultater på få sekunder
- Anti-spild-teknologi til kontrollerede blandebevægelser uden befugtning af låget og krydskontaminering
- 5 forskellige rørholdere (0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 25/50 ml, PCR 96-brønds plader) for høj fleksibilitet angående beholdere
- Integreret ergonomisk hvirvelfunktion til forskellige beholderformater til distinkt prøveblanding
- Minimal vibrationsoverførsel til hånd/arm ved hvirveldannelse (certifikat tilgængelig) for ergonomisk betjening (PhysioCare Concept™ )
- 5 bløde knapper med foruddefinerede standardparametre for blanding til nem brug
- Meget stabil - forbliver stationær selv ved maksimal blandehastighed
- Meget stille drift til gavn for arbejdsmiljøet
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 3000 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 40 W |
| Holder | Mikrorør, rør, 1 x DWP/1 x PCR-plade |
| Rørkapacitet | 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 1 x DWP/1 x PCR-plade |
| Stiktype | EU-stik |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 23 cm |
| Højde (metrisk) | 13 cm |
| Bredde (metrisk) | 17 cm |
| Vis mere |