Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre med NS jord- og glasprop
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Blå, hovedpunkt graduering
- Med NS slebet og glasprop
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret blandecylinder |
| Tolerance | ±5 ml |
| Materiale | Glas |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | EN |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Højde (metrisk) | 510 mm |
| Vis mere |