Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre med NS jord- og glasprop
Beskrivelse
- Blå, hovedpunkt graduering
- Med NS slebet og glasprop
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±2,5 ml |
| Materiale | Glas |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Højde (metrisk) | 425 mm |
| Inkluderer | Glasprop |
| Stopmateriale | Glas |
| Gradueringer | 5 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |