Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre med NS jord- og glasprop
Artikelnummer. 10141481
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
10141481 1000 mL 10 mL Hver
11775334 100 mL 1 mL Pakke med 2
11740984 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
10150711 2000 mL 20 mL Hver
11785334 250 mL 2 mL Pakke med 2
11755334 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11765334 50 mL 1 mL Pakke med 2
11795334 500 mL 5 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10141481 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2340293
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann™ Klasse A målecylindre med NS jord og glasprop er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Blå, hovedpunkt graduering
  • Med NS slebet og glasprop
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tolerance ±5 ml
Materiale Glas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse EN
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Højde (metrisk) 510 mm
Inkluderer Glasprop
Stopmateriale Glas
Gradueringer 10 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret blandecylinder