Beskrivelse
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Med PP prop
- Sekskantet base
- Højde uden stop
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Inkluderer | PP-prop og sekskantet bund |
| Stopper nummer | NS 10/19 |
| Stopmateriale | Polypropylen |
| Gradueringer | 0.2 mL |