Få mere at vide
Kinematica™ Blanding Tilbehør til Microtron™ MB 550 Laboratorieblander
Artikelnummer. 10637693 Shop alle Kinematica produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10637693
Brand: Kinematica™ 36050010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til blanding, dispergering, homogenisering, emulgering og størrelsesreduktion af skærbare materialer.
  • Til brug med MB 550 mixere
  • De to kuglelejer i rustfrit stål er forseglet to gange hver
  • Støjfri og robust kobling med dæmpere
  • Blade, tætninger og dæmpere kan nemt udskiftes
  • Fire højkvalitets knive designet til optimal blanding
  • Generelt velegnet til intensiv og hurtig behandling
Tekniske data
Produkttype Blandehovedtilbehør
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Bladmateriale Rustfrit stål
Materiale Borosilikatglas
Oversigt Består af pakning og klingehoved
Til brug med (udstyr) MB 550 Laboratorieblander
Emballagemængde 1 stk.