Få mere at vide
Fisherbrand™ ZX3 Vortex Mixer
Artikelnummer. 13214789 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Orbit:
4,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
13214789 4,2 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13214789
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder fremragende fleksibilitet og alsidighed og giver stabil blanding ved høje hastigheder. Fisherbrand™ ZX3 Vortex Mixer kan forbindes til mange platforme og tilbehør, som let fastgøres og monteres sikkert med et enkelt tryk.
Universel drift:
  • Drift med variabel hastighed, elektronisk styret op til 3000 rpm
  • Automatisk start i berøringstilstand eller kontinuerlig drift
  • Stort udvalg af tilbehør, der passer til rør, plader og kolber
  • Universal spænding / frekvens model
Pålidelig ydeevne:
  • Tilbehør passer ved simpelt tryk
  • Optimal modstandsdygtighed over for kemikalier fra technopolymerbeklædning
  • Fremragende stabilitet med basis af zinklegering
  • Store, skridsikre gummifødder til at blive i den ønskede position
  • IP 42 beskyttelse mod partikler og væsker
Tekniske data
Orbit 4,2 mm
Hastighedsområde 0 til 3000 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 15 W
Spænding 100 til 240 V
Watt 15 W
Produkttype Vortexblander
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Zinklegering, teknopolymer
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 2.7 kg
Model- ZX3
IP-vurdering IP42
Driftstilstande Berøring, Kontinuerlig