Få mere at vide
IKA™ Lab Dancer Vortex Mixer
Artikelnummer. 10170902 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
2800 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
10170902 2800 omdr./min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10170902 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003365000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug denne smukt designede reagensglasryster til at blande små testprøver. De IKA™ Lab Dancer Vortex Mixer er ideel til små beholdere op til 30 mm i diameter, såsom reagensglas, centrifugerør, Eppendorf bægre.
Lille, kompakt og pålidelig
  • Til små beholdere op til 30 mm i diameter, f.eks. reagensglas, centrifugerør, Eppendorf™ bægre
  • Fast hastighed (2.800 rpm)
  • Fremragende blandingsfunktion
  • Det øvre hus og reagensglasoverfladen er lavet af inert plast. Den nederste sektion er et belagt, trykstøbt zinkhus
  • Inkluderer let 12V strømpakkesæt
  • Orbital rystende bevægelse
  • 100% ON tid tilladt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 2800 omdr./min.