Beskrivelse
De AKTA startmixer er en 0,4 ml statisk mixer, der bruges til at blande buffere under gradientkørsler, hvilket sikrer reproducerbarhed på tværs af proteinoprensningskørsler.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | ÄKTA Start, blanding af buffere under gradientkørsler, sikring af reproducerbarhed på tværs af rensningskørsler |
| Mængde | 1 hver |