Få mere at vide
Blandet standard, 10 ppm, Reagecon™
Artikelnummer. 11536643 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11536643 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11536643 Leverandør Reagecon Leverandørnr. TOIC10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00 DKK
    1082.43 DKK / 500ml
    Spare 1252.57 DKK
    53% Slukket