Få mere at vide
Blandet standard, 100 ppm, Reagecon™
Artikelnummer. 11546643 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11546643 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11546643 Leverandør Reagecon Leverandørnr. TOIC100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1082.43 DKK / 500ml
    Spare 127.57 DKK
    10% Slukket