Beskrivelse
Behandl ublødgjort postevand eller en TIS på mere end 10 ppm med Thermo Scientific™ Blandet Multi Mini Vandblødgøringsmiddel. Til brug med Thermo Scientific™ Barnstead™ vandrensningssystemer, er det påkrævet, hvis fodervandsslamdensitetsindeks (SDI) er større end 3.
Nødvendig til brug: Blødgøringssalt, hårdhedsdetektionskit og 5 m μfilter med kulstof. Denne blødgører er ideel til brug sammen med Barnstead LabTower™ EDI vandrensningssystem.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mix Multi Mini Vandblødgøringsmiddel |
| Til brug med (udstyr) | LabTower EDI |
| Spænding | 230 V |