Få mere at vide
Blandet Multi-Element Kalibrering Standard 4A, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15266106 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Artikelnummer. 15266106
Brand: SPEX Certiprep MXSTD4A100N
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Blandede kalibreringsstandarder
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mixed Calibration Std 4A, without Mercury
Navn note Without Mercury
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-66-6, 7732-18-5, 7631-86-9, 7440-32-6, 7440-47-3
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Analyt- eller komponentnavne Al(100mg/L),SiO2(100mg/L),Ti(100mg/L)
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Element Al, SiO2, Ti
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Mængde 125 mL
Grad Forsikring
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mixed Calibration Standard 4A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug