Få mere at vide
Fisherbrand™ Blandede celluloseestere Membraner Ikke-sterilt filter
Artikelnummer. p-8003188 Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1,2 μm
1.2μ m
3 μm
5 μm
8 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16437040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Blandede celluloseestere Membraner Ikke-sterile filtre er sammensat af celluloseacetat og cellulosenitrat.
  • Udbredte membraner i analytiske og forskningsmæssige applikationer
  • Naturlig hydrofil, biologisk inert og tilbyder termisk stabilitet
  • Karakteriseret ved glattere og mere ensartet overflade end ren nitrocellulosemembran, hvilket letter partikeldetektion og højt retentionsniveau
Tekniske data
Bubble Point 3,62 bar
Farve Hvid
Materiale MCE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 19 ml/min./ cm2
Til brug med (applikation) Mikrodialyse af DNA og proteiner, klaring af vandige opløsninger under mikrobiologisk analyse, identifikation af nukleinsyrer
Gasflowhastighed 2 l/min.
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100 pakke
Type Almindelig skive
Befugtningsevne Ja
Diameter (metrisk) 25 mm