Få mere at vide
Fisherbrand™ Blandede celluloseestere Membraner Ikke-sterilt filter
Artikelnummer. 16202772 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1,2 μm
1.2μ m
3 μm
5 μm
8 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) unitSize
16202772 0,2μ m 47 mm -
16437040 0,2μ m 25 mm -
11715295 0,45 μm 25 mm Pakke med 100
11725295 0,45 μm 47 mm -
11745295 0,65μ m 47 mm Pakke med 100
11775295 1,2 μm 25 mm Pakke med 100
11765295 0,8μ m 47 mm Pakke med 100
11785295 1.2μ m 47 mm Pakke med 100
11795295 3 μm 25 mm Pakke med 100
11705305 3 μm 47 mm Pakke med 100
11725305 5 μm 47 mm Pakke med 100
11735305 8 μm 25 mm Pakke med 100
11745305 8μ m 47 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16202772
Fisherbrand™ Blandede celluloseestere Membraner Ikke-sterile filtre er sammensat af celluloseacetat og cellulosenitrat.
  • Udbredte membraner i analytiske og forskningsmæssige applikationer
  • Naturlig hydrofil, biologisk inert og tilbyder termisk stabilitet
  • Karakteriseret ved glattere og mere ensartet overflade end ren nitrocellulosemembran, hvilket letter partikeldetektion og højt retentionsniveau
Tekniske data
Bubble Point 3,62 bar
Farve Hvid
Materiale MCE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 19 ml/min./ cm2
Til brug med (applikation) Mikrodialyse af DNA og proteiner, klaring af vandige opløsninger under mikrobiologisk analyse, identifikation af nukleinsyrer
Gasflowhastighed 2 l/min.
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100 pakke
Type Almindelig skive
Befugtningsevne Ja
Diameter (metrisk) 47 mm