Få mere at vide
Fisherbrand™ Blandede celluloseestere Membraner Ikke-sterilt filter
Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1,2 μm
1.2μ m
3 μm
5 μm
8 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Bubble Point | 2,23 bar |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Mikrofilter |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 60 ml/min./ cm2 |
| Til brug med (applikation) | Mikrodialyse af DNA og proteiner, klaring af vandige opløsninger under mikrobiologisk analyse, identifikation af nukleinsyrer |
| Gasflowhastighed | 5 l/min./ cm2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Vis mere |