Tekniske data
| Bubble Point | 0,69 bar |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Mikrofilter |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 3 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 320 ml/min./ cm2 |
| Til brug med (applikation) | Mikrodialyse af DNA og proteiner, klaring af vandige opløsninger under mikrobiologisk analyse, identifikation af nukleinsyrer |
| Gasflowhastighed | 28L/min./ cm2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Vis mere |