Få mere at vide
Cytiva Blandet celluloseesterfiltreringsmembran
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Whatman blandede celluloseestermembraner er sammensat af celluloseacetat og cellulosenitrat. Disse membraner er kendetegnet ved en glattere og mere ensartet overflade end rene nitrocellulosefiltre. Farvekontrasten fra filteroverfladen letter partikeldetektion og minimerer øjentræthed. ME-serien har et lavere indhold af celluloseacetat sammenlignet med WME-serien af membraner. Cirkler, gitter.
- Sterile muligheder tilgængelige for kritiske applikationer
- Fremragende kontrast for lettere partikeldetektion
- Gitter er ikke-toksiske og hæmmer ikke bakterievækst, hvilket sikrer prøvens integritet
- Sorte almindelige og sorte gittermembraner har en blanding af cellulosenitrat og celluloseacetat
- Membranen tilbyder en høj grad af indre overfladeareal for større adsorption af produktet
- Højere snavsbelastningskapacitet
- Biologisk inert med god termisk stabilitet
- Ingen overfladeaktive stoffer til at forurene prøver
- Ensartet mikroporøs struktur af membran giver høje strømningshastigheder
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 12,5/100/12,5 sek./mL/cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologiske kolonitællingsprocedurer |
| Gitter farve | Almindelig |
| Membran type | ME25 |
| nr. pr. pakke | 100 pakke |
| Type | Membran filter |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- ||Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose