missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Blandet kalibreringsstandard 5 til miljøanalyse, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. p-219055 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
125 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11921656

Brand: SPEX Certiprep MIXSTD5100

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale

Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering

AnalyteConcentration
Mg1000μg/mL
Sb200μg/mL
Tl200μg/mL
B100μg/mL
Ag50μg/mL

Certificeringer

Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA-klage

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mixed Calibration Standard 5
Emballage Triple-leached LDPE bottle
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Mængde 125 ml
Grad Environmental
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:
Sb    •200μg/mL
B    •100μg/mL
Mg    •1000μg/mL
Ag    •50μg/mL
Tl    •200μg/mL

Produkt kun beregnet til laboratoriebrug

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.