Få mere at vide
Mixed Acid, 10% (v/v) Hydrofluoric Acid/10% (v/v) Nitric Acid, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940464
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
31940464 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31940464 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R51513001A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10% (v/v) Nitric acid-10% (v/v) hydrofluoric acid mixtures
Emballage Natural Poly Bottle
CAS 7664-39-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Fysisk form Liquid
Farve Colorless
pH < 2
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Opløselighed Miscible with water
Løsningstype Calibration Solution
Type Analytical Volumetric Solution
Mængde 1 L
Procent renhed 0.1
Grad Laboratory