Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Mix V Diamino/Carbon Clean-up Mix
Artikelnummer. 12814371 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Volumen (metrisk):
15 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12814371
Brand: Macherey-Nagel™ 730975
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Chromabond QuECchERS oprydningsblandinger (EN 15662)
Type Diamino/kulstofoprensningsblanding
Volumen (metrisk) 15 mL
Mængde 50 Pakke